Industriële handschoenen, Nitrile Knitwrist, A300
: Portwest
Deze volledig gecoate nitril handschoenen met gebreide manchet en jersey voering zijn ontworpen voor toepassingen die extra schuurbestendigheid vereisen.
- De sterke nitril coating voorkomt penetratie door vetten, oliën en water
- Katoenen voering voor draagcomfort
Geschikt voor afvalophaling, nutsbedrijven en onderhoud.
EN 388 (4111)
: EN 388:2016 (4111X).
- Catalog No:
- PRTWA300NARL
- PRTWA300NARXL
- PRTWA300NARM
- Model:
- Nitrile Knitwrist, A300
- Nitrile Knitwrist, A300
- Nitrile Knitwrist, A300
- Ambidexter/handspecifiek:
- Handspecifiek
- Handspecifiek
- Handspecifiek
- Voor eenmalig gebruik/herbruikbaar:
- Herbruikbaar
- Herbruikbaar
- Herbruikbaar
- Voeringmateriaal:
- Katoen
- Katoen
- Katoen
- Afwerking:
- Full coating
- Full coating
- Full coating
- Steken per inch (Gauge):
- 12
- 12
- 12
- Manchetstijl:
- Gebreide manchet
- Gebreide manchet
- Gebreide manchet
- EN-norm:
- EN 388:2016 (4111X)
- EN 388:2016 (4111X)
- EN 388:2016 (4111X)
Frequently Bought Together