PH/mV/°C/ion-meters, draagbaar, Seven2Go™ S2 / S8 Pro
Supplier: Mettler - Toledo
Certificates
About this item
Deze robuuste meters zorgen voor duurzaamheid en zijn met één hand te bedienen, waardoor ze uitermate geschikt zijn voor mobiele toepassingen in het laboratorium, op locatie of buiten. Dankzij hun IP 67-bescherming en weerstand tegen de valtest, kunnen de apparaten extreme omstandigheden weerstaan.
- Nieuw intuïtief menu voor gegarandeerd gebruiksgemak
- T-Pad met slimme knopopstelling maakt eenvoudig en snel navigeren mogelijk
- Instrument herkent InLab ISM-sensoren automatisch en slaat de sensor-ID, het serienummer en de meest recente kalibratiegegevens op
- Automatische of handmatige temperatuurcompensatie
Alleen S8 Pro-modellen:
- Het contrast van het scherm wordt verbeterd door direct zonlicht: een uitstekende leesbaarheid, zelfs onder heldere, zonnige omstandigheden
- Statuslampje toont de gebruiker onmiddellijk of de meter gereed is of niet
- Gegevensopslag van 2000 waarden (GLP-conform)
- Akoestisch eindpuntsignaal
Ordering information: alleen de S2-meter wordt geleverd met elektrodeklem, gebruiksaanwijzing, snelle handleiding, testcertificaat, verklaring van conformiteit en batterijen.
S2-standaardkit: als de S2-meter, maar ook met InLab Expert Pro-ISM-IP 67, kalibratieflessen en bufferzakjes voor pH 4,01, 7,00 en 9,21.
S2-kit voor meting op locatie: als de S2-standaardkit, maar ook met uGo™-draagkoffer.
S2-voedselkit: als de S2-kit voor meting op locatie, maar met InLab Solids Pro IP 67 in plaats van InLab Expert Pro-ISM-IP 67.
S2-lichtkit: als de S2-kit voor meting op locatie, maar met InLab Versatile Pro in plaats van InLab Expert Pro-ISM-IP 67.
Alleen de S8-meter wordt geleverd met EasyDirect™ pH, USB-kabel, elektrodeklep, basisaccessoire, gebruiksaanwijzing, snelle gebruikershandleiding, testcertificaat, verklaring van conformiteit en batterijen.
S8-standaardkit: als de S8-meter, maar ook met InLab Expert Pro-ISM-IP 67, kalibratieflessen en bufferzakjes voor pH 4,01, 7,00 en 9,21.
S8-kit voor meting op locatie: als de S8-standaardkit, maar ook met uGo™-draagkoffer.
S8-biotechkit: als de S8-kit voor meting op locatie, maar met InLab Routine Pro ISM (incl. kabel) in plaats van InLab Expert Pro-ISM-IP 67.
S8-fluoridekit: als de S8 kit voor meting op locatie, maar met perfectION Fluoride in plaats van InLab Expert Pro-ISM-IP 67.
S2-standaardkit: als de S2-meter, maar ook met InLab Expert Pro-ISM-IP 67, kalibratieflessen en bufferzakjes voor pH 4,01, 7,00 en 9,21.
S2-kit voor meting op locatie: als de S2-standaardkit, maar ook met uGo™-draagkoffer.
S2-voedselkit: als de S2-kit voor meting op locatie, maar met InLab Solids Pro IP 67 in plaats van InLab Expert Pro-ISM-IP 67.
S2-lichtkit: als de S2-kit voor meting op locatie, maar met InLab Versatile Pro in plaats van InLab Expert Pro-ISM-IP 67.
Alleen de S8-meter wordt geleverd met EasyDirect™ pH, USB-kabel, elektrodeklep, basisaccessoire, gebruiksaanwijzing, snelle gebruikershandleiding, testcertificaat, verklaring van conformiteit en batterijen.
S8-standaardkit: als de S8-meter, maar ook met InLab Expert Pro-ISM-IP 67, kalibratieflessen en bufferzakjes voor pH 4,01, 7,00 en 9,21.
S8-kit voor meting op locatie: als de S8-standaardkit, maar ook met uGo™-draagkoffer.
S8-biotechkit: als de S8-kit voor meting op locatie, maar met InLab Routine Pro ISM (incl. kabel) in plaats van InLab Expert Pro-ISM-IP 67.
S8-fluoridekit: als de S8 kit voor meting op locatie, maar met perfectION Fluoride in plaats van InLab Expert Pro-ISM-IP 67.
Specifications
- Catalog No:
- 662-1838
- 662-1844
- 662-1845
- 662-1846
- 662-1847
- 662-1835
- 662-1848
- 662-1834
- 662-1837
- 662-1836
- Model:
- S2
- S8
- S8
- S8
- S8
- S2
- S8
- S2
- S2
- S2
- pH - bereik:
- −2...+20
- −2...+20
- −2...+20
- −2...+20
- −2...+20
- −2...+20
- −2...+20
- −2...+20
- −2...+20
- −2...+20
- pH - resolutie:
- 0,01
- 0,001
- 0,001
- 0,001
- 0,001
- 0,01
- 0,001
- 0,01
- 0,01
- 0,01
- pH - nauwkeurigheid:
- ±0,01
- ±0,001
- ±0,001
- ±0,001
- ±0,001
- ±0,01
- ±0,001
- ±0,01
- ±0,01
- ±0,01
- pH - kalibratie:
- 5 punten met 4 voorgedefinieerde of door de gebruiker definieerbare buffers
- 5 punten met 8 voorgedefinieerde of door de gebruiker definieerbare buffers
- 5 punten met 8 voorgedefinieerde of door de gebruiker definieerbare buffers
- 5 punten met 8 voorgedefinieerde of door de gebruiker definieerbare buffers
- 5 punten met 8 voorgedefinieerde of door de gebruiker definieerbare buffers
- 5 punten met 4 voorgedefinieerde of door de gebruiker definieerbare buffers
- 5 punten met 8 voorgedefinieerde of door de gebruiker definieerbare buffers
- 5 punten met 4 voorgedefinieerde of door de gebruiker definieerbare buffers
- 5 punten met 4 voorgedefinieerde of door de gebruiker definieerbare buffers
- 5 punten met 4 voorgedefinieerde of door de gebruiker definieerbare buffers
- Automatische bufferherkenning:
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- mV - bereik:
- ±1999
- ±2000
- ±2000
- ±2000
- ±2000
- ±1999
- ±2000
- ±1999
- ±1999
- ±1999
- mV - resolutie:
- 1
- 0,1
- 0,1
- 0,1
- 0,1
- 1
- 0,1
- 1
- 1
- 1
- mV - nauwkeurigheid:
- ±1
- ±0,1
- ±0,1
- ±0,1
- ±0,1
- ±1
- ±0,1
- ±1
- ±1
- ±1
- ISE bereik:
- -
- 1,00e-09...9,99e09
- 1,00e-09...9,99e09
- 1,00e-09...9,99e09
- 1,00e-09...9,99e09
- -
- 1,00e-09...9,99e09
- -
- -
- -
- ISE resolutie:
- -
- 3 of 4 cijfers (auto)
- 3 of 4 cijfers (auto)
- 3 of 4 cijfers (auto)
- 3 of 4 cijfers (auto)
- -
- 3 of 4 cijfers (auto)
- -
- -
- -
- ISE nauwkeurigheid:
- -
- ±0,5%
- ±0,5%
- ±0,5%
- ±0,5%
- -
- ±0,5%
- -
- -
- -
- ISE kalibratie:
- -
- 5 punten, 1 door de gebruiker definieerbare ionenstandaard
- 5 punten, 1 door de gebruiker definieerbare ionenstandaard
- 5 punten, 1 door de gebruiker definieerbare ionenstandaard
- 5 punten, 1 door de gebruiker definieerbare ionenstandaard
- -
- 5 punten, 1 door de gebruiker definieerbare ionenstandaard
- -
- -
- -
- ISE eenheden:
- -
- mg/l, mmol/l, mol/l, %, ppm, pX
- mg/l, mmol/l, mol/l, %, ppm, pX
- mg/l, mmol/l, mol/l, %, ppm, pX
- mg/l, mmol/l, mol/l, %, ppm, pX
- -
- mg/l, mmol/l, mol/l, %, ppm, pX
- -
- -
- -
- Temperatuurbereik:
- −5...+105 °C
- −5...+130 °C (ATC), −30...+130 °C (MTC)
- −5...+130 °C (ATC), −30...+130 °C (MTC)
- −5...+130 °C (ATC), −30...+130 °C (MTC)
- −5...+130 °C (ATC), −30...+130 °C (MTC)
- −5...+105 °C
- −5...+130 °C (ATC), −30...+130 °C (MTC)
- −5...+105 °C
- −5...+105 °C
- −5...+105 °C
- Temperatuurresolutie:
- 0,1 °C
- 0,1 °C
- 0,1 °C
- 0,1 °C
- 0,1 °C
- 0,1 °C
- 0,1 °C
- 0,1 °C
- 0,1 °C
- 0,1 °C
- Temperatuurnauwkeurigheid:
- ±0,5 °C
- ±0,2 °C; (±0,5 °C als T<0 °C of T>105 °C)
- ±0,2 °C; (±0,5 °C als T<0 °C of T>105 °C)
- ±0,2 °C; (±0,5 als T<0 °C of T>105 °C)
- ±0,2 °C; (±0,5 °C als T<0 °C of T>105 °C)
- ±0,5 °C
- ±0,2 °C; (±0,5 °C als T<0 °C of T>105 °C)
- ±0,5 °C
- ±0,5 °C
- ±0,5 °C
- Temperatuurcompensatie:
- Automatisch of handmatig
- Automatisch of handmatig
- Automatisch of handmatig
- Automatisch of handmatig
- Automatisch of handmatig
- Automatisch of handmatig
- Automatisch of handmatig
- Automatisch of handmatig
- Automatisch of handmatig
- Automatisch of handmatig
- Aflezing:
- Gesegmenteerd LCD-scherm
- Grafisch LCD-display
- Grafisch LCD-display
- Grafisch LCD-display
- Grafisch LCD-display
- Gesegmenteerd LCD-scherm
- Grafisch LCD-display
- Gesegmenteerd LCD-scherm
- Gesegmenteerd LCD-scherm
- Gesegmenteerd LCD-scherm
- Voeding:
- 4 × AA-batterijen van 1,5 V of oplaadbare batterij van 1,3 V met NiMH-cellen
- 4 × AA-batterijen van 1,5 V of oplaadbare batterij van 1,3 V met NiMH-cellen
- 4 × AA-batterijen van 1,5 V of oplaadbare batterij van 1,3 V met NiMH-cellen
- 4 × AA-batterijen van 1,5 V of oplaadbare batterij van 1,3 V met NiMH-cellen
- 4 × AA-batterijen van 1,5 V of oplaadbare batterij van 1,3 V met NiMH-cellen
- 4 × AA-batterijen van 1,5 V of oplaadbare batterij van 1,3 V met NiMH-cellen
- 4 × AA-batterijen van 1,5 V of oplaadbare batterij van 1,3 V met NiMH-cellen
- 4 × AA-batterijen van 1,5 V of oplaadbare batterij van 1,3 V met NiMH-cellen
- 4 × AA-batterijen van 1,5 V of oplaadbare batterij van 1,3 V met NiMH-cellen
- 4 × AA-batterijen van 1,5 V of oplaadbare batterij van 1,3 V met NiMH-cellen
- Conformiteit:
- IP 67
- IP 67
- IP 67
- IP 67
- IP 67
- IP 67
- IP 67
- IP 67
- IP 67
- IP 67
- Geheugen capaciteit:
- 200 waarden
- 2000 waarden
- 2000 waarden
- 2000 waarden
- 2000 waarden
- 200 waarden
- 2000 waarden
- 200 waarden
- 200 waarden
- 200 waarden
- Aansluitingen:
- BNC (1012 Ω) / RCA (cinch)
- BNC (1012 Ω) / RCA (cinch) / 2 mm banaan
- BNC (1012 Ω) / RCA (cinch) / 2 mm banaan
- BNC (1012 Ω) / RCA (cinch) / 2 mm banaan
- BNC (1012 Ω) / RCA (cinch) / 2 mm banaan
- BNC (1012 Ω) / RCA (cinch)
- BNC (1012 Ω) / RCA (cinch) / 2 mm banaan
- BNC (1012 Ω) / RCA (cinch)
- BNC (1012 Ω) / RCA (cinch)
- BNC (1012 Ω) / RCA (cinch)
- Uitgangen:
- Micro-USB
- Micro-USB
- Micro-USB
- Micro-USB
- Micro-USB
- b×d×h:
- 220×70×35 mm
- 220×70×35 mm
- 220×70×35 mm
- 220×70×35 mm
- 220×70×35 mm
- 220×70×35 mm
- 220×70×35 mm
- 220×70×35 mm
- 220×70×35 mm
- 220×70×35 mm
- Gewicht:
- 0,270 kg
- 0,290 kg
- 0,290 kg
- 0,290 kg
- 0,290 kg
- 0,270 kg
- 0,290 kg
- 0,270 kg
- 0,270 kg
- 0,270 kg
Specifications
Frequently Bought Together