Snijbestendige handschoenen, Sabre - Lite 5, A655
: Portwest
Deze handschoenen combineren maximale snijbestendigheid (niveau 5) met optimale beweeglijkheid en comfort bij toepassingen met scherpe messen. Gemaakt van polyester en glasvezel.
- Ambidexter
- Machinewasbaar op 60 °C
- De lange manchet beschermt een deel van de arm
- Geschikt voor voedselverwerking
Gauge: 13
Colour: Blue
EN 388 (254X) Food contact approved
: EN 388:2016 (244XDX)
Goedgekeurd voor voedselcontact
Goedgekeurd voor voedselcontact
- Catalog No:
- PRTWA655BLUXL
- PRTWA655BLUM
- PRTWA655BLUL
- Model:
- Sabre - Lite 5, A655
- Sabre - Lite 5, A655
- Sabre - Lite 5, A655
- Ambidexter/handspecifiek:
- Ambidexter
- Ambidexter
- Ambidexter
- Voor eenmalig gebruik/herbruikbaar:
- Herbruikbaar
- Herbruikbaar
- Herbruikbaar
- Steken per inch (Gauge):
- 13
- 13
- 13
- Manchetstijl:
- Gebreide manchet
- Gebreide manchet
- Gebreide manchet
- EN-norm:
- EN 388:2016 (244XDX)
- EN 388:2016 (244XDX)
- EN 388:2016 (244XDX)
- Goedgekeurd voor voedselcontact:
- +
- +
- +
Frequently Bought Together