Mag-Bind® RXNPure Plus Kit
Catalogus # M1386-01
Leverancier: OMEGA BIO-TEK
CAS-nummer:
Specificaties
- VPE:50 mL
- Method / Format:Magnetic beads
- Prep size:Scalable
- Refine target molecule:Amplified/modified DNA
- Sample type:PCR and other enzymatic reactions
- Target molecule:DNA
- Omschrijving:Mag-Bind® RXNPure Plus Kit
- Monstergrootte:Variable
- Omschrijving:Mag-Bind® RXNPure Plus Kit
Specificaties
Over dit artikel
Mag-Bind® RXNPure Plus-kit biedt een snelle, betrouwbare isolatie van DNA uit PCR en enzymatische reacties met een hoog terugwinningspercentage. Het systeem combineert gepatenteerde chemische samenstellingen met de omkeerbare nucleïnezuur-bindingeigenschappen van magnetische parels die PCR-amplicons met 100 bp en groter selectief binden en overtollige nucleotiden, primers en kleine, niet-doelgerichte amplificatieproducten, zoals primerdimers, elimineren.
- Verwijdert overtollige primers, primerdimers, dNTP's en zouten
- Geen centrifugeer-/filtratiestappen
- Schaalbaar - kan worden aangepast aan de meeste standaard robots voor vloeistofhantering
- Gebruik in 96- of 384-wells indeling
Deze kit is bedoeld voor zowel handmatige als volledig geautomatiseerde zuivering en vereist mogelijk geen herprogrammering van instrumenten voor vloeistofhantering, afhankelijk van uw huidige methode.