Schuurblad, schuurpapier, Fre-Cut™ 618
MMMA02636
: 3M
- Kleur:amber
- l×b:230×280 mm
- VPE:50
Deze flexibele hoogwaardige siliciumcarbideplaten met A-gewicht zijn ideaal voor het afwerken van verven en lakken, hout en kunststoffen. Voor handschuren of excentrisch schuren op meubels, ornamenten, lijsten, plamuren, lijstwerk, profielen.
- Scherp siliciumcarbide mineraal geeft een agressieve snede met een fijne afwerking
- Een hogere belastingsweerstand betekent een langere levensduur van het product
Rasterrang: P500
Mineraal: Silicium carbide
Steun: A-gewicht papier
Deklaag: Open
Obligatie: Hars