Voetbank
Catalogus # 134-0501
Leverancier: Palbam
Specificaties
- Omschrijving:Swing over bench
- b×d×h:850×350×450 mm
- VPE:1
Specificaties
Over dit artikel
Deze voetbank is speciaal ontworpen om te helpen bij het aantrekken van overschoenen - door de voet te ondersteunen met een klein verhoogd platform. Twee of meer voetbanken kunnen met elkaar verbonden worden (zitting naar zitting of voetsteun naar voetsteun) om zo de ideale overstap-voetbank te vormen.
- De voetbank kan ook gebruikt worden als scheiding tussen de grijze zone en de cleanroom zone
- Door de optionele verbindingsstukken kunnen de banken met elkaar verbonden worden (zie toebehoren)
Roestvrij staal 304 met elektrolytisch gepolijste afwerking.
Levering: Typically available from stock for direct shipment from the supplier.