Orders LinkContactUsLinkComponent
Digital micrometer
Digital micrometer
Digital electronic micrometer, accuracy ±0,002 mm
Catalogus # BOCH12115
Leverancier:   BOCHEM
Digital micrometer
Catalogus # BOCH12115
Leverancier:  BOCHEM
Digital micrometer
Digital micrometer
Digital electronic micrometer, accuracy ±0,002 mm
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
Product Details & Documents
Electronic digital micrometer with mm/inch scales changeable.
Specificaties
  • Omschrijving:
    Digital electronic micrometer, accuracy ±0,002 mm
  • Cat. No.:
    BOCH12115
  • Resolutie (lengte):
    Readability: 0,001 mm
  • Display type:
    5 digits LCD (0 - 25 mm)