Het Acrodisc® WBC premium spuitfilter is ideaal voor gebruik bij het vangen en terugwinnen van leukocyten en het scheiden van rode bloedcellen. Acrodisc® WBC biedt een eenvoudige en efficiënte methode om bloedcellen te isoleren die worden gebruikt in verschillende onderzoekstoepassingen, waaronder: Antigeenspecificiteits- en modulatiestudies, immuunreceptoranalyse, receptoreiwitstudies, genotypering, genexpressie, celtherapie.
- Efficiënt filter vereist lage monstervolumes en heeft weinig hold-up
- WBC-depletie van meer dan 90%, inclusief dubbele vrouwelijke luer-locks voor eenvoudig verzamelen en verwijderen van WBC
- Duidelijke inlaat en witte uitlaat voor gemakkelijke visuele identificatie
- Steriel verkrijgbaar met een houdbaarheid van 3 jaar om besmetting te verminderen
Leukosorb®-membraan met PP-behuizing, Pall Laboratory's acrodisc WBC-spuitfilter maakt gebruik van gepatenteerde filtertechnologie om leukocyten van volbloed te scheiden in minder dan 10 minuten voor 10 ml. Het Acrodisc WBC-filter bevat Pall's gepatenteerde Leukosorb™-media. Leukosorb is een vezelachtige matrix die gebruikmaakt van een multimodale aanpak van grootte-uitsluiting en adsorptie om leukocyten uit volbloedmonsters te vangen en terug te winnen, terwijl rode bloedcellen (RBC's) en bloedplaatjes door het membraan kunnen stromen.
Met het Acrodisc WBC-spuitfilter doet het uniek ontworpen filter al het moeilijke vangwerk, wat resulteert in een efficiëntere scheiding van witte bloedcellen in vergelijking met buffy coat-dichtheidsgradiënt en grotere filtermethoden. Dit omvat 100% verwijdering van levensvatbare WBC, 99% herstel van RBC in het filtraat voor toepassingen voor leukocytendepletie en ~70% WBC-herstel van backflush-stap voor toepassingen voor leukocytenherstel. Het steriele Acrodisc WBC-spuitfilter zorgt voor een betere celvangst en -herstel met minder monsters in vergelijking met grotere filterformaten en geeft ook een zeer laag hold-up-volume af in vergelijking met grotere witte bloedcel-isolatiefilters (hold-up-volume <2 ml, met totaal monstervolume = 12 ml).
- Catalog No:
- PALLAP-4951
- PALLAP-4952
- Environmentally Preferable:
- Afvalvermindering
- Afvalvermindering
- Max. werkdruk:
- 30 psi
- 30 psi
- Maximumtemperatuur:
- 34 °C
- 34 °C