Digitale thermometer, draadloos
Elektronische standaardthermometers, draadloos, −20...+60 °C, ±1 °C, 0,1 °C, 60×90×30 mm
Catalogus # AMARE907600
Leverancier: Amarell
Ga naar:
Product Details & Documents
Draadloze Meerkanaalsthermometer als bureaumodel. Drie kanalen kunnen aangesloten worden op één basisterminal.
- Omschakelen tussen °C en °F
- Waarschuwingsoptie
: Bevat een afstandsbediening.
Specificaties
- Meetbereik:−20...+60 °C
- Resolutie:0,1 °C
- Omschrijving:Elektronische standaardthermometers, draadloos
- b×d×h:60×90×30 mm
- Juistheid:±1 °C