Orders LinkContactUsLinkComponent
Haarhygrometer
Haarhygrometer
0 - 100% RH, 100 mm
Catalogus # AMARLF105562
Leverancier:   Amarell
Haarhygrometer
Catalogus # AMARLF105562
Leverancier:  Amarell
Haarhygrometer
0 - 100% RH, 100 mm
Price
105,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Deze haarhygrometer wordt gebruikt voor precieze metingen van de relatieve vochtigheid.
  • Ronde vorm
Specificaties
  • Ø:
    100 mm
  • Meetbereik:
    0 - 100% RH