Orders LinkContactUsLinkComponent
Digital thermo-hygrometer
 :   Amarell
Digital thermo-hygrometer
 :  Amarell
Digital thermo-hygrometer
Digital thermo-hygrometer
Deze digitale thermohygrometer is ontworpen om temperatuur, vochtigheid en tijd te meten. Hij is universeel bruikbaar met een sonde voor buitenshuis.
  • Modern ontwerp
  • Toepassingen voor binnen- of buitenshuis
  • Continue en gelijktijdige weergave
 : Geleverd met toebehoren voor wandmontage - schroeven of zelfklevende tape.
 : Voor installatie, IQOQ, erkende kalibratie onder ISO17025, onderhoud en reparatie mail naar [email protected]
Product Family Options
  • Meetbereik
    Juistheid
    Resolutie
    b×d×h
  • 0…50 °C / 20 - 90 % RH
    ±1,0 °C; ±5,0 % RH
    0,1 °C; 1,0 % RH
    65×97×20 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 33,00 €
    33,00 €
    1 * 1 ST
       33,00 €
  • 0…40 °C / 20 - 99 % RH
    ±1,0 °C; ±3,0 % RH
    0,1 °C; 1,0 % RH
    110×98×21 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 44,40 €
    44,40 €
    1 * 1 ST
       44,40 €