Cleanroom handschoenen, latex, Kimtech™ G3, handspecifiek
Supplier: KIMBERLY CLARK
Certificates
About this item
Handspecifieke handschoenen met rolranden voor het eenvoudiger aantrekken van de handschoen en een betere afdichting met het kledingstuk.
- Non sterile, powder-free, textured finish
- Washed repeatedly in ultrapure deionised water to ensure consistent control of particles and extractables
- Exceptional wet/dry grip without compromising tactile sensitivity
Geschikt voor gebruik in cleanrooms Klasse 1, ISO 3, M1.5.
EN 374, Cat. III; AQL 1.5
Certifications: PPE Cat III (EU) 2016/425; EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS); AQL 1.5
Packaging: 50 paar per zak.
Frequently Bought Together