Woulff bottles
500 ml, with two side necks GL 18, center neck GL 25, complete with screw caps
Catalogus # 519-4500
Leverancier: Sartorius
Ga naar:
Product Details & Documents
Made of borosilicate glass.
- Side necks with screw caps and inlet/outlet glass tubes
- Centre neck with screw cap and stopcock
- Used between suction flask and vacuum source
- Very good chemical and temperature resistance
With three necks. For protection of vacuum pump.
Specificaties
- Capaciteit:500 ml
- Hals:with two side necks GL 18, center neck GL 25, complete with screw caps
Accessories
Productinformatie
- Catalogus #VoorBeschikbaarheidPrice
- Tap, glass
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.