pH/mV/°C/ion-meter, draagbaar, pH/ION 3310
662-1862
: WTW
- Temperatuurbereik:−5...+105 °C
- Omschrijving:Draagbare pH/mV/°C/ionmeter, pH/ION 3310
- Environmentally Preferable:
- Temperatuurnauwkeurigheid:±0,1 °C
- Conformiteit:IP 67
- Geheugen capaciteit:200 (manually), 5000 (automatically)
- Geheugen - logboekfunctie:Manually or time-controlled
- Aflezing:Backlit graphic LCD
- ISE kalibratie:2 - 7 point
- ISE eenheden:mg/L, µmol/L, mmol/L, mg/kg, ppm, %
- ISE bereik:0,000 - 999,999 mg/L
- Uitgangen:USB
- Voeding:4×1,5 V AA batteries, 4×1,2 V NiMH batteries or USB
- mV - nauwkeurigheid:±0,3 / ±1
- mV - bereik:±1200; ±2500
- pH - nauwkeurigheid:±0,1 / ±0,01 / ±0,005
- pH - kalibratie:1 - 5 point
- pH - bereik:−2,0...+20,0 / −2,00...+20,00 / −2,000...+19,999
- VPE:1
Deze professionele meter met datalogger is ideaal voor veldtoepassingen. Het is ontworpen voor nauwkeurige pH-, mV- en ISE-metingen.
- Robuust en waterdicht
- Grafisch beeldscherm met achtergrondverlichting
- 1 tot 5-punts pH-kalibratie, 2 tot 7-punts ISE-kalibratie (zelfs niet-lineair)
- GLP-ondersteunende documentatie
- USB-interface kan worden gebruikt voor gegevensoverdracht, maar ook om het toestel te voorzien van stroom in het laboratorium
: Enkel instrument wordt geleverd met gebruiksaanwijzing, cd-rom, batterijen en kabel. Elektroden moeten afzonderlijk besteld worden.