SPE-kolommen, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ C8
Supplier: Avantor
Certificates
About this item
BAKERBOND spe™ kolommen zijn kolommen voor eenmalig gebruik van PP, voorverpakt met sorbenten met een hoge capaciteit ingesloten tussen twee 20 µm PE-frits.
- Op silicabasis
- Extractie van verbindingen uit volumes van monsteroplossingen variërend van een paar honderd µl tot to 1 L
- Verwerking door vacuüm, positieve druk of centrifugeren
Algemene toepassingen: niet-ionische, niet-polaire tot gemiddeld polaire analyten.
Deze SPE-kolommen kunnen worden gebruikt in de modus Reversed Phase.
Packaging: Sommige kolommen zijn verkrijgbaar in een met folie beklede vezeltrommel, de Jumbo Pack. De kolommen zijn los verpakt in de folievoering om het ongemak van het openen van individuele zakken uit te sluiten.
Specifications
- Catalog No:
- 7087-06
- 7087-02
- 7087-26
- 7087-03
- Koolstofgehalte:
- 14%
- 14%
- 14%
- 14%
- Endcapping:
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
Specifications
Frequently Bought Together