Buckets, Rectangular
wit, 13,1 L, 277×242 mm, 270 mm
Catalogus # 215-0249
Leverancier: SEMADENI
Ga naar:
Product Details & Documents
PP, white.
- Stackable, space-saving
- Good chemical resistance
- Good temperature resistance
Universal multipurpose bucket with snap-on lid and handle.
Specificaties
- Capaciteit:13,1 L
- Kleur:wit
- Afmetingen:277×242 mm
- Hoogte:270 mm
- Seq:02
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.