Digital tachometer
Optical and mechanical tachometer, 5 - 10000 tr/mn
Catalogus # MOIN6236SI
Leverancier: MOINEAU
Ga naar:
Product Details & Documents
Dual tachometer for rotation speed measurements of objects via optical and mechanical sensors.
- Maximum/minimum/last value memory
- Automatic extinction when not for use
- Three contact adapters and a reflective rear strip
Levering: Supplied with four batteries in a case.
Specificaties
- Meetbereik:5 - 10000 tr/mn
- Omschrijving:Optical and mechanical tachometer
- Cat. No.:MOIN6236SI
- Nauwkeurigheid:±0,05 % +1
- b×d×h:160×72×37 mm
- Gewicht:720 g
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.