Orders LinkContactUsLinkComponent
Calcein AM
Calcein AM
Supplier:   Corning
Calcein AM
Supplier:  Corning
Certificates
Calcein AM
2 Options Available Below
Product Details & Documents
De fluorescerende kleurstof calceïne acetoxymethylester (calceïne AM) kan gebruikt worden om cellen te labelen bij het uitvoeren van analyses zoals tumorcelinvasie, endotheliale celmigratie, endotheliale celtubulogenesis en andere celgebaseerde analyses.
  • Opmerking: Cellen staan er bekend om dat ze in cultuur verschillende fluorescerende kleurstoffen voor een variabele duur kunnen tolereren. Cellen gelabeld met calceïne AM zouden minder dan 8 uur aan de kleurstof blootgesteld mogen worden.
De indicator voor de levensvatbaarheid van de cellen, calceïne AM, is een niet-fluorescerende, celdoordringende verbinding die gehydrolyseerd is door intracellulaire esterasen in het fluorescerende anion calceïne. Corning® calceïne AM kan gebruikt worden om vooraf en achteraf via fluorescentie levensvatbare cellen te labelen om respectievelijk kinetische en eindexperimenten uit te voeren.
The fluorescent dyes, calcein acetoxymethylester (calcein AM), can be used with Falcon* Corning FluoroBlok* cell culture inserts and insert systems to label cells when performing analyses such as tumor cell invasion, endothelial cell migration, and other cell-based assays
Caution: NOTE: Cells are known to tolerate different fluorescent dyes for varying amounts of time in culture. Cells labelled with calcein AM should be exposed to the dye for less than eight hours.
Synonyms:  Calcein-AM, Calcein O,O′-diacetate tetrakis(acetoxymethyl) ester, Calcein acetoxymethyl ester, Tetrakis(acetoxymethyl) 2,2',2'',2'''-(((3',6'-diacetoxy-3-oxo-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthene]-2',7'-diyl)bis(methylene))bis(azanetriyl))tetraacetate
  • CAS Number:148504-34-1
  • Formula:C₄₆H₄₆N₂O₂₃
  • MDL Number:MFCD05861516
  • Molecular Weight:994.86 g/mol
Documents
Product Family Options
Product Information