All-layer boor
Boormachine voor alle lagen met een insteekdiepte van 135 cm, Roestvrij staal V4A, 150 cm, 5, 25 mm
BURK5310-0150
: BURKLE
Deze monsternemer met boorbladen maakt het eenvoudig om monsters te nemen van media, zelfs die met een hoge dichtheid, en elk type sterk verdichte poeders en granulaten.
Deze speciale zone-collector is geschikt voor zware en compacte stoffen – in grote containers, gemengde containers, big bags in de bouwmaterialen, chemische, farmaceutische, voedingsmiddelen en luxegoederenindustrie.
- Ø:25 mm
- Omschrijving:Boormachine voor alle lagen met een insteekdiepte van 135 cm
- Lengte:150 cm
- Materiaal:Roestvrij staal V4A
- Segmenten:5