Orders LinkContactUsLinkComponent
Scoops, Rotilabo®
Scoops, Rotilabo®
Scoop set, incl. 7 scoops with capacity from 25 - 1520 ml, 25 - 1520 ml, 135 - 400 mm, 42 - 170 mm, HDPE, wit
Catalogus # ROTH0997.1
Marketsource
Leverancier:   Roth Carl
Scoops, Rotilabo®
Catalogus # ROTH0997.1
Leverancier:  Roth Carl
Marketsource
Scoops, Rotilabo®
Scoop set, incl. 7 scoops with capacity from 25 - 1520 ml, 25 - 1520 ml, 135 - 400 mm, 42 - 170 mm, HDPE, wit
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 7 ST
Product Details & Documents
Set of plastic scoops made of white HDPE.
Caution: *De product(en) op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904
Specificaties
  • Breedte:
    42 - 170 mm
  • Capaciteit:
    25 - 1520 ml
  • Kleur:
    wit
  • Omschrijving:
    Scoop set, incl. 7 scoops with capacity from 25 - 1520 ml
  • Lengte:
    135 - 400 mm
  • Materiaal:
    HDPE
  • Seq:
    08