Bottle brushes
Bottle brush, T310, Natuurlijke borstelharen, wit, 41 mm, Draad, 300 mm
Catalogus # 149-0008
Leverancier: PINNACLE BRUSH
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Kleur borstelharen:wit
- Materiaal van borstelharen:Natuurlijke borstelharen
- Ø borstelkop:41 mm
- Handle material:Draad
- Omschrijving:Bottle brush, T310
- Seq:01
- Totale lengte:300 mm