Hittebestendige lashandschoenen, A510
PRTWA510BLUXL
: Portwest
- Handschoenmaat:XL
- Ambidexter/handspecifiek:Handspecifiek
- Voor eenmalig gebruik/herbruikbaar:Herbruikbaar
- Kleur:blauw
- Model:A510
- EN-norm:EN 388:2016 (3243X), EN 407 (413244), EN 12477 (Type A)
- Manchetstijl:Lang (Gauntlet)
- Voeringmateriaal:Katoen
- VPE:1 PAIR
Deze splitleren kaphandschoenen bieden bescherming bij een gamma hittegerelateerde toepassingen.
- Fully lined with soft and comfortable cotton
- 14 inch gauntlet
- One piece back
Ideaal voor lastoepassingen en de hantering van metaal.
Colour: Blue
EN 388 (3233), EN 407 (423X3X)
: EN 388:2016 (3243X), EN 407 (413244), EN 12477 (Type A).