Orders LinkContactUsLinkComponent
Tool carts
Tool carts
Leverancier:   Palbam
Tool carts
Leverancier:  Palbam
Certificaten
Tool carts
3 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Tool cart in stainless steel 304 with electropolished finish.
  • Five fully extendable drawers
  • One lock which secures all the drawers
  • Top ledge to prevent tools/parts falling
  • Cleanroom castors with brakes
Product Family Options
Productinformatie
  • Capaciteit
    b×d×h
    Beschikbaarheid
    Price
  • PALBTOOLCART6
    Gereedschapswagen, met 6 laden, veiligheidsslot en cleanroomwielen met remmen
    Gereedschapswagen, met 6 laden, veiligheidsslot en cleanroomwielen met remmen
    730×470×1000 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Specificaties:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PALBTOOLCART6
    Model
    New Product
  • PALBTOOLCART-8-316
    Gereedschapswagen met 8 laden (2 grote, 2 middelgrote en 4 kleine), veiligheidsslot en cleanroomwielen met rem.
    Gereedschapswagen met 8 laden (2 grote, 2 middelgrote en 4 kleine), veiligheidsslot en cleanroomwielen met rem.
    900×600×1193 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PALBTOOLCART-8-316
    Model
  • PALBCT0702
    Gereedschapswagen, met 5 laden, veiligheidsslot en cleanroomwielen met remmen
    Gereedschapswagen, met 5 laden, veiligheidsslot en cleanroomwielen met remmen
    730×470×850 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 7 020,00 €
    7 020,00 €
    1 * 1 ST
       7 020,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PALBCT0702
    Model
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.