Orders LinkContactUsLinkComponent
Slide container
Slide containers, doorschijnend, HDPE, 2
  212-0530
Slide container
  212-0530
Slide container
Slide container
Slide containers, doorschijnend, HDPE, 2
147,00 €
1 * 500 ST
High-density polyethylene container for microscopy slides.
  • Mailing or storage of microscopy slides
  • For two slides (or four slides stored opposite each other)
  • Shielded ventilation in the cover
 : Containers are supplied without slides.
  • Aantal objectglaasjes:
    2
  • Kleur:
    doorschijnend
  • Omschrijving:
    Slide containers
  • Materiaal:
    HDPE
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.