ContactUsLinkComponent
VWR®, Thermo-Hygrometer met Barometer
VWR®, Thermo-Hygrometer met Barometer
Catalog # 620-1952
Supplier:  VWR Collection
undefined
VWR®, Thermo-Hygrometer met Barometer
Catalog # 620-1952
Supplier:  VWR Collection
Specifications
  • Meetbereik:
    −25…+70 °C; 0 - 100% RH; 10 - 1100 mbar
  • Resolutie:
    0,1 °C; 0,1% RH; 0,1 mbar
  • Gewicht:
    130 g
  • b×d×h:
    106×67×30 mm
  • Juistheid:
    ±0,5% m.v. ±0,1 °C; ±2,5% RH; ±1,5 mbar
  • VPE:
    1
Specifications
About this item
Deze nauwkeurige thermo-hygrometer met barometer beschikt over extra afgeleide eenheden: Dauwpunttemperatuur, natteboltemperatuur, vochtgehalte en absolute luchtvochtigheid. Het is geschikt voor airconditioningtoepassingen, omgevingsluchtmonitoring, meteorologie, leefklimaat en luchtdrukmeting in EDP-ruimtes, opslagruimtes, kassen en productieruimtes.
  • Maximum-/minimumwaardegeheugen voor alle metingen
  • Hoge nauwkeurigheid door middel van digitale kalibratie
  • Offset- en hellingscorrectie voor eenvoudige aanpassing
  • Configureerbaar display: Wisselende waarden
  • 'HOLD'-functie om de waarden te bevriezen
  • Tendensindicator voor barometer
PT1000 en capacitief-polymeer, piëzo-resistieve vaste sensorsonde (Lר: 35×14 mm).
Delivery: Geleverd met 9 V IEC 6F22 batterij, waarschuwing voor lage batterijspanning en kalibratiecertificaat.