Disposable cuvette
Macro, 340 – 750 nm, 4,5 ml, 10 mm
Catalogus # DELT302000
Leverancier: DELTALAB
Ga naar:
Product Details & Documents
Standard polystyrene macro cuvette for spectrophotometry.
Specificaties
- Lichtweg:10 mm
- Type:Macro
- Volume:4,5 ml
- Meetbereik:340 – 750 nm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.