Ga naar Rubriek
Ga naar Hoofdinhoud
Ga naar Voettekst
Geavanceerd
Geavanceerd
SDS
Certificaten
Gegevens van de fabrikant
0
0,00 €
Order Entry
Inloggen
/
Registreren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Bestelling invoeren
Status van de bestelling
Uw account
Winkelwagen
Belgium
Bestelling invoeren
Status van de bestelling
Uw account
Winkelwagen
ContactUsLinkComponent
Home
Milieutestkits
Kit integriteitstest
Kit integriteitstest
Kit integriteitstest
Catalogus # 516-8934
Leverancier:
Cytiva (Formerly Pall Lab)
CAS-nummer:
Afbeelding vergroten
Kit integriteitstest
Catalogus # 516-8934
Leverancier:
Cytiva (Formerly Pall Lab)
CAS-nummer:
Specificaties
VPE:
1
Omschrijving:
Testkit voor integriteit, inclusief drukmeter, driewegventiel en 10 ml injectiespuit
Specificaties
Over dit artikel
Productdetails
Documentatie
Productdetails
Documentatie