VWR® Traceable® Digitale Thermometer
Product Details & Documents
Digital thermometer with extra long waterproof stainless steel 500 mm probe and 2,5 metre cable.
- Large LCD readable at more than 20 metres away
- Accurate readings with tip penetration of only 2,5 cm
- Spring-powered holder enables probe to be placed anywhere
This thermometer is designed for placing in deep vessels like large beakers/flasks, vats, pails and drums in applications including foods, pharmaceuticals and industrial plants.
Certificeringen: Traceerbaar naar NIST-normen. Kalibratie in overeenstemming met ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 en 9001.
Levering: Geleverd met sonde, houder, kabelbescherming, batterijen en Traceable kalibratiecertificaat.
Diensten: Voor installatie, IQOQ, erkende kalibratie onder ISO17025, onderhoud en reparatie mail naar [email protected]
Documents
Specificaties
- Meetbereik:−10…+110 °C
- Resolutie:0,1 °C
- Gewicht:198 g
- b×d×h:120×84×32 mm
- Juistheid:±1,0 °C
- Kabellengte:3 m
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.