Ga naar Rubriek
Ga naar Hoofdinhoud
Ga naar Voettekst
Geavanceerd
Geavanceerd
SDS
Certificaten
Gegevens van de fabrikant
0
0,00 €
Order Entry
Inloggen
/
Registreren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Bestelling invoeren
Status van de bestelling
Uw account
Winkelwagen
Belgium
Bestelling invoeren
Status van de bestelling
Uw account
Winkelwagen
ContactUsLinkComponent
Home
Lampen
Zaklampen
Rechargeable safety torch, Atex zone 1
Rechargeable safety torch, Atex zone 1
Rechargeable safety torch, Atex zone 1
Catalogus # SIMEDI0070
Leverancier:
Industrial Physics
Afbeelding vergroten
Rechargeable safety torch, Atex zone 1
Catalogus # SIMEDI0070
Leverancier:
Industrial Physics
Specificaties
Omschrijving:
LED rechargeable flashlight, Atex zone 1 with scratch proof PC lens and safety switch, NiMH battery pack
VPE:
1
Specificaties
Over dit artikel
Productdetails
Documentatie
Productdetails
Documentatie