Orders LinkContactUsLinkComponent
Measuring scoops
Measuring scoops
25 ml, 135 mm, wit
Catalogus # DELT191058
Leverancier:   DELTALAB
Measuring scoops
Catalogus # DELT191058
Leverancier:  DELTALAB
Measuring scoops
25 ml, 135 mm, wit
Price
2,30 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PP, white.
Specificaties
  • Capaciteit:
    25 ml
  • Kleur:
    wit
  • Lengte:
    135 mm