Specifications
- Inhoud:130 l/h
- Toerentalbereik:3000 - 26000 min⁻¹
- Omschrijving:Dispergeerders, magic LAB® 2000/03
- Environmentally Preferable:
- Model:magic LAB® 2000/03
- Motorvermogen:900 W
- Gewicht:7 kg
- b×d×h:170×270×215 mm
- VPE:1
Specifications
About this item
De magic LAB® is een unieke en multifunctionele laboratoriummachine op kleine schaal. Hij is ontworpen voor het mengen, dispergeren, natmalen en integreren van poeders in vloeistoffen. De magic LAB® wordt het vaakst gebruikt voor de ontwikkeling van nieuwe producten of voor optimalisatie van bestaande procestechnieken, vooral in de chemische, cosmetische, farmaceutische en voedselindustrie. Het is een ideale machine voor continue, circulerende en batchverwerking met uitwisselbare modules. Veel parameters van de magic LAB® zijn identiek aan die van de IKA 2000 inline productiemachines: UTL, DR, CMS, MHD, MK en MKO. Bijgevolg garandeert de magic LAB® een betrouwbare schaalvergroting door de mogelijkheid om dezelfde methode te gebruiken van formuleringsontwikkeling tot massaproductie. De basis inline machine is uitgerust met de single-stage dispergeermodule ULTRA-TURRAX® UTL. Hij is meest geschikt voor batchtoepassingen en kan aangepast worden voor de productie van dispergeringen van ruw tot fijn. Vergeleken met een standaard roerder wordt de mengtijd tot 50% verlaagd. Afhankelijk van de toepassing kan de basiseenheid snel aangepast worden met verschillende modules.
- Flexibiliteit en gebruiksgemak: één machine is geschikt voor allerlei toepassingen en diverse processen
- Optimale meng-, dispergeer- en natmaalresultaten dankzij de rotortipsnelheid tot 40 m/s en dus een hoge energie-input in het werkgebied
- Simpele verwarming of koeling van alle modules
- In combinatie met de inline machine van de 2000 serie zorgt de machine voor een naadloze overgang van processen in het laboratorium tot de productie, met behoud van de productkwaliteit
- Eenvoudige en snelle vervanging van de modules en omvorming naar een volledige werkende fabriek
- Gebruiksvriendelijke bediening via de magic LAB® controller