Onderhandschoenen, Showa B0610
Supplier: Showa
Certificates
About this item
Deze naadloze gebreide handschoenen met een elastisch polsgedeelte worden vervaardigd uit nylon. Ze zijn onbehandeld en zorgen voor een optimale behendigheid en tastzin.
- Lichtgewicht, elastisch, pluisarm
- Bestand tegen vervorming
- Minimale allergierisico's, geen irritatie door naden
- Grote bewegingsvrijheid voor de pols
Ideaal voor kleine assemblage taken in de logistiek of in de metaalindustrie.
Certifications: Cat. I
Specifications
- Catalog No:
- 112-5987
- 112-5990
- 112-5989
- 112-5988
- Model:
- B0610
- B0610
- B0610
- B0610
- Voor eenmalig gebruik/herbruikbaar:
- Herbruikbaar
- Herbruikbaar
- Herbruikbaar
- Herbruikbaar
- Afwerking:
- Uncoated
- Uncoated
- Uncoated
- Uncoated
- Manchetstijl:
- Gebreide manchet
- Gebreide manchet
- Gebreide manchet
- Gebreide manchet
Specifications
Frequently Bought Together