Safety baskets, PP
Rectangular basket with handle, blue, 28 l, 380×230×255 mm
Catalogus # NEOL1-7011
Leverancier: NEOLAB
Ga naar:
Product Details & Documents
Laboratory basket made of PP with foldable handle.
- Good chemical resistance
- Good temperature resistance
Stackable, also usable as a container for immersing glassware in cleaning solutions or for drying. The black handles are made from recycled material.
Specificaties
- Capaciteit:28 l
- Omschrijving:Rectangular basket with handle, blue
- b×d×h:380×230×255 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.