Eosin Y (yellowish) 0,5% alcoholic solution voor microscopie, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Certificats
À propos de cet article
Numéro CAS:17372-87-1
:
Formule:C₂₀H₆Br₄Na₂O₅
Numéro MDL:MFCD00005040
Densité:0,8889 g/cm3 (20 °C)
Point d'éclair:19,1 °C
Température de stockage:Kamertemperatuur
ADR:3,II
:M-Clarity™ quality level = MQ300
:691.86 g/mol
UN:1170
:GHS02
:GHS07
:1
Résultats des tests de spécification
- Flash Point:19.1 °C
- Density:0.8889 g/cm3 (20 °C)
Résultats des tests de spécification
Informations associées
Frequently Bought Together