Bottles, wide neck, PE, rectangular, with screw cap
500 ml, 39 mm, 77×77×130 mm, blauw
Catalogus # DELT292820G
Leverancier: DELTALAB
Ga naar:
Product Details & Documents
PE, translucent, with red screw cap.
- Good chemical resistance
- Godd temperature resistance
- Graduated
Specificaties
- Capaciteit:500 ml
- b×d×h:77×77×130 mm
- Kleur dop:blauw
- Hals-Ø:39 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.