Bed pan
2500 ml, 440×270×95 mm
Catalogus # DELT19586
Leverancier: DELTALAB
Ga naar:
Product Details & Documents
Bed pan made of white PP, designed for disabled people, for the collection of urine and faeces.
- Features rounded edges for more comfort.
- L-shaped handle for a better handling
- Allows a secure one-handed grip and avoids accidental spillage
- Can be washed in automatic machines
- Useful for hanging on handles and beds
Levering: Supplied as individually wrapped and with instructions for use.
Specificaties
- Capaciteit:2500 ml
- b×d×h:440×270×95 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.