Container with screw cap
240 ml, 116 mm, rood, 62,2/56,5 mm
Leverancier: DELTALAB
Ga naar:
Product Details & Documents
Ultra clear PP containers and caps made of PE.
- Containers have double moulded-in graduations, (in 20 ml increments up to 200 ml and in 1 oz increments up to 7 oz)
- Feature a frosted panel on their side for easy writing
- Good chemical and temperature resistance
Let op: *De product(en) op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummerSpecificaties
- Capaciteit:240 ml
- Hoogte:116 mm
- Kleur dop:rood
- Ø boven/ Ø onder:62,2/56,5 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.