Sample container, with screw cap
150 ml, 57 mm, 73 mm, rood
Leverancier: DELTALAB
Ga naar:
Product Details & Documents
Ultra clear PP container with PE leak proof screw cap.
- Moulded graduation in 20 ml increments up to 100 ml
- Frosted panel on side for easy writing
- Good chemical resistance
- Good temperature resistance
Let op: *De product(en) op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummerSpecificaties
- Ø uitw.:57 mm
- Capaciteit:150 ml
- Hoogte:73 mm
- Kleur dop:rood