Disposable cups
150 ml, 70 mm, 70 mm, 30×100/case, PS
Leverancier: DELTALAB
Ga naar:
Product Details & Documents
Disposable sample cups, for general sample collection.
Delivery information: Cups are supplied stacked.
Caution: *De product(en) op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummerSpecificaties
- Ø uitw.:70 mm
- Verpakt:30×100/case
- Capaciteit:150 ml
- Hoogte:70 mm
- Materiaal:PS
- Seq:02