Orders LinkContactUsLinkComponent
Dissecting forceps, Aesculap®
Leverancier:   Aesculap
Dissecting forceps, Aesculap®
Leverancier:  Aesculap
Certificaten
Dissecting forceps, Aesculap®
16 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Product Family Options
Productinformatie
  • Type
    Lengte
    Beschikbaarheid
    Price
  • Baby-Overholt, curved
    135 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Baby-Adson, curved
    140 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Baby-Adson, curved
    180 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Micro-Adson, curved
    140 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Overholt-Mixter, curved
    205 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Wikström, curved
    205 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Lahey, curved
    225 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Lahey, curved
    230 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Semb, curved
    240 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Finochietto, curved, with eye
    245 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Kantrowitz, curved
    200 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Kantrowitz, curved
    240 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Kantrowitz, curved
    275 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Lawrence, curved
    270 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Zenker, curved
    290 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Zenker, curved
    300 mm