Orders LinkContactUsLinkComponent
Pasteur pipettes, extra long
Leverancier:   DELTALAB
Pasteur pipettes, extra long
Leverancier:  DELTALAB
Certificaten
Pasteur pipettes, extra long
2 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Extra long pipettes made of transparent PE.
  • Model with 216 mm length is graduated each ml up to 5 ml
  • Volumetric tolerance: ±10%
Product Family Options
Productinformatie
  • Capaciteit
    Druppels per ml
    Aanzuigvolume
    Steel Ø
    Lengte
    Schaalverdeling
    Verpakt
    Beschikbaarheid
    Price
  • DELT200050
    Pasteur pipette, graduated
    Pasteur pipette, graduated
    5 ml
    18
    3,5 ml
    - mm
    216 mm
    1/2/3/4/5 ml
    10×250
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 2.500 ST
    1 * 2.500 ST - 461,00 €
    461,00 €
    1 * 2.500 ST
       461,00 €
  • Pasteur pipette
    6 ml
    25
    2,3 ml
    5 mm
    225 mm
    - ml
    10×400
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 4.000 ST
    1 * 4.000 ST - 728,00 €
    728,00 €
    1 * 4.000 ST
       728,00 €