Toebehoren
: MOTIC
Product Family Options
- Omschrijving
- Epi-LED-fluorescentieopzetstuk met standaard FITC-filter en 470 nm LED-module1 * 1 ST2 300,00 €
- EPI-LED-fluorescentieopzetstuk met standaard Auramine O-filterkubus en 455 nm LED-module voor de detectie van malaria/tuberculose (voor gebruik van preparaten zonder dekglas)1 * 1 ST2 640,00 €
- EPI-LED-fluorescentieopzetstuk met standaard MB-filterkubus en 470 nm LED-module1 * 1 ST2 300,00 €