Dispenser with top loading hinged lid
Dispenser, PETG, helder, 305×280×305 mm
Catalogus # AKAAAK-260
Leverancier: AK
Ga naar:
Product Details & Documents
Clear plastic dispenser with top loading hinged lid for use in food and medical areas.
- Clear plastic construction, square design
- Versatile and high impact model
- Wall mount or free standing
Certificeringen: Approved by FDA and NSF.
Specificaties
- Kleur:helder
- Omschrijving:Dispenser, PETG
- b×d×h:305×280×305 mm
- Cat. No.:AKAAAK-260
- Soort dispenser:Vloermodel/Wandophanging
- Materiaal:PETG
- PPE type:Algemeen gebruik
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.