ContactUsLinkComponent
Opberg- en transportdoos
Opberg- en transportdoos
Catalog # DALL1002864
Supplier:  HONEYWELL SAFETY
undefined
Opberg- en transportdoos
Catalog # DALL1002864
Supplier:  HONEYWELL SAFETY
Specifications
  • Omschrijving:
    Opbergdoos voor valbeveiligingsapparatuur, PVC 1,7 kg
  • b×d×h:
    500×300×200 mm
  • VPE:
    1
Specifications
About this item