Orders LinkContactUsLinkComponent
Wire baskets, square
Wire baskets, square
Leverancier:   DELTALAB
Wire baskets, square
Leverancier:  DELTALAB
Certificaten
Wire baskets, square
Wire baskets, square
3 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Square baskets, made of stainless steel wire, with folding handles.
  • Features a strong woven mesh base
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
  • Comes without lid (to order baskets with lid please contact our customer service
Documents
Product Family Options
Productinformatie
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.