Orders LinkContactUsLinkComponent
Tissue processing cassettes, Histosette I
Tissue processing cassettes, Histosette I
Leverancier:   DELTALAB
Tissue processing cassettes, Histosette I
Leverancier:  DELTALAB
Certificaten
Tissue processing cassettes, Histosette I
3 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Made of acetal polymer. With one-piece integral lid. To lock the cassette, just snap apart the lid, turn it round and lock it into the base of the cassette.
  • Writing area at 30° angle
Documents
Product Family Options
Productinformatie
  • Kleur
    Beschikbaarheid
    Price
  • roos
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - 118,00 €
    118,00 €
    1 * 500 ST
       118,00 €
  • wit
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - 118,00 €
    118,00 €
    1 * 500 ST
       118,00 €
  • geel
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - 118,00 €
    118,00 €
    1 * 500 ST
       118,00 €