ContactUsLinkComponent
Celcultuurschaaltjes, poly-D-lysine, Corning® BioCoat™
Celcultuurschaaltjes, poly-D-lysine, Corning® BioCoat™
Catalogus # 734-0201
Leverancier:  Corning
   Lage impact op de fabricage
undefined
Celcultuurschaaltjes, poly-D-lysine, Corning® BioCoat™
Catalogus # 734-0201
Leverancier:  Corning
   Lage impact op de fabricage
Specificaties
  • Ø:
    150 mm
  • Cultuuroppervlakte:
    151.9 cm²
  • Omschrijving:
    Cultuurschaaltje, gecoat met poly-D-lysine, met raster
  • Seq:
    07
  • Environmentally Preferable:
    Lage impact op de fabricage
  • Milieu certificering:
    RECs, ISO 14001 - Kennebunk
  • VPE:
    5
Specificaties
Over dit artikel
TC-treated gridded culture dishes.
Corning® BioCoat™ products are an ideal solution for enhanced cell attachment and growth of a variety of primary cells and transformed cells in serum-free or serum-containing cultures.