Veiligheidsmes, SECUMAX EASYSAFE
39×18,5×0,3 mm, 207 mm
Catalogus # 233-0193
Leverancier: MARTOR ARGENTAX
Ga naar:
Product Details & Documents
Stalen mesje, handgreep gemaakt van glasvezelversterkte kunststof.
- Geïntegreerde tapesnijder snijdt veilig doorheen verpakkingstape zonder het mesje te moeten uittrekken
- Eenvoudige vervanging van het mesje, zonder gereedschap
- Het veiligheidsmes kan vergrendeld worden met een speciale sleutel (moet afzonderlijk besteld worden): hierdoor worden hygiënische risico's door onbevoegde vervanging van het mesje uitgesloten
- Het mesje heeft vier scherpe snijvlakken en kan dus vier keer gedraaid worden voordat het vervangen moet worden
- Ergonomische handgreep; kan gebruikt worden door links- en rechtshandigen
Deze kunststof- en papiersnijder heeft een verborgen mesje en de gepunte neus zorgt voor een gemakkelijke insnijding en voortdurend contact met het materiaal, zelfs bij één laag film of papier. De gepunte neus zorgt ervoor dat het veiligheidsmes voor alle soorten papier en kunststofzakken gebruikt kan worden.
Certificeringen: TÜV- en GS-goedgekeurd
Documents
MARO121001.02_TDS_EN
Technische fiche
Specificaties
- Totale lengte:207 mm
- Lemmet:39×18,5×0,3 mm
Accessories
Productinformatie
- Catalogus #Totale lengteKleurBeschikbaarheidPrice
- Small riemholster voor compacte veiligheidsmessenSmall riemholster voor compacte veiligheidsmessen223-0116215 mmzwartLog in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 17,50 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Houder voor gebruikte mesjes, kunststof, met deksel, 107×105×210 mmHouder voor gebruikte mesjes, kunststof, met deksel, 107×105×210 mmMARO9810.08Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 18,30 €
Productinformatie
- Catalogus #MateriaalDikteBeschikbaarheidPrice
- Industrieel mesje nr. 45, mesje 4 keer bruikbaar, dubbel snijvlakIndustrieel mesje nr. 45, mesje 4 keer bruikbaar, dubbel snijvlak233-2211Staal0,3 mmLog in voor beschikbaarheid1 * 10 ST - 4,50 €