Ga naar Rubriek
Ga naar Hoofdinhoud
Ga naar Voettekst
Geavanceerd
Geavanceerd
SDS
Certificaten
Gegevens van de fabrikant
0
0,00 €
Order Entry
Inloggen
/
Registreren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Bestelling invoeren
Status van de bestelling
Uw account
Winkelwagen
Belgium
Bestelling invoeren
Status van de bestelling
Uw account
Winkelwagen
ContactUsLinkComponent
Home
Pompen
Membraanvacuümpompen
Accessories for scroll pumps, scrollvac, ILMVAC
Accessories for scroll pumps, scrollvac, ILMVAC
Accessories for scroll pumps, scrollvac, ILMVAC
Catalogus # ILMV700145
Leverancier:
Welch by Gardner Denver
Afbeelding vergroten
Accessories for scroll pumps, scrollvac, ILMVAC
Catalogus # ILMV700145
Leverancier:
Welch by Gardner Denver
Specificaties
Omschrijving:
Condensate separator, PT 25, to protect scroll pumps from condensable vapours
VPE:
1
Specificaties
Over dit artikel
Productdetails
Productdetails