Hersluitbare drukzakken
Reclosable pressure zip bag, LDPE, neutral, 40 µm, 40×60 mm
Catalogus # LAMA707
Leverancier: LAMAPLAST
Ga naar:
Product Details & Documents
Hersluitbare zakjes met scharnierende druksluiting.
Certifications:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Specificaties
- Omschrijving:Reclosable pressure zip bag, LDPE, neutral
- Afmetingen:40×60 mm
- Dikte:40 µm